Läs mer
Invitrogen™ Uracil DNA Glycosylas
Beskrivning
Uracil-DNA-glykosylas (uracil-N-glykosylas) tar bort uracilrester från sockerdelen av enkel- och dubbelsträngat DNA utan att förstöra fosfodiester-ryggraden, vilket förhindrar dess användning som ett hybridiseringsmål eller som en mall för DNA-polymeraser.
Även känd som uracil-N-glykosylas.
- Tar inte bort uracil från RNA
- Renad från E. coli -uttryckande E. coli ung-genen på plasmiden
- En enhet katalyserar frisättningen av 1 nmol fri uracil från 3H-poly(dU) på 1 timme. vid 37 °C
Hjälper till att eliminera överförd kontaminering i PCR, vilket resulterar i färre falskt positiva resultat för kloning av PCR-fragment
Rekommenderad förvaring
Store at -5deg; to -30°C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5° till -30 °C). |
| Form | Vätska |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | DNA-polymeras |
| Kvantitet | 100 U |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR) |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.