Learn More
Cyclophilin-E Antibody, Alexa Fluor™ 700, R&D Systems™
Product Code. 18333013 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18333013 0.1 mL 0.1mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18333013 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299016AF700
 Restricted Item
Beräknad leverans: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Cyclophilin-E Polyclonal specifically detects Cyclophilin-E in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cyclophilin-E
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 700
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cyclophilin E, Cyclophilin-33, CyP-33, CYP33, EC 5.2.1.8, MGC111222, MGC3736, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E, peptidylprolyl isomerase E (cyclophilin E), PPIase E, Rotamase E
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human Cyclophilin-E.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing, Proteases & Other Enzymes
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10450
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.