Läs mer
Invitrogen™ 293FT Cell Line
Produktkod. 10769564
Change view
Kvantitet:
1 x 107 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10769564 1 x 107 celler Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10769564 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R70007
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
293FT Cell Line tillhandahålls som fryst lager i 1 ml 90 % komplett media och 10 % DMSO
Idealisk för att generera lentivirus med hög titer med hjälp av ViraPower Lentiviralt uttryckssystem
293FT-cellinjen är ett snabbt växande, mycket transfekterbart kloniskt isolat som härrör från mänskliga embryonala njurceller transformerade med SV40 stora T-antigenet. När en ViraPower expressionsvektor och ViraPower™ Lentiviral Packaging Mix samtransfekteras in i 293FT-celler, höga nivåer av virus-RNA och gag/pol- och rev-proteiner som krävs för förpackning produceras.
  • Snabbväxande
  • Mycket transfekterbar
  • Producerar höga virala titrar
  • Tillåter mycket höga nivåer av protein
  • Närvaro av SV40 stora T-antigenet gör att mycket höga nivåer av protein kan uttryckas från vektorer som innehåller SV40-ursprunget
Bioproduktion, cellkultur, konstitutivt uttryck, däggdjurscellkultur, däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reglerat uttryck, virusgenleverans, viral vaccinproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •293FT Cell Line (Förvaras i flytande kväve)
Celllinje 293FT
Art Människa
Mediarekommendation SFM (serumfritt medium)
Antal celler 1 x 10 7
Produktlinje ViraPower
Kvantitet 1 x 107 celler
Endast för forskning. Ej avsedd för någon terapeutisk eller diagnostisk användning.