Läs mer
Invitrogen™ Tvättbuffert (25X)
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Klar, färglös koncentrerad flytande buffert
- Finns i två storlekar
- Detektionsmetod: Colormetrisk
Bygg din egen immunanalys, cellanalys, immunanalys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mL |
| Innehåll och lagring | Buffert. Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |