Läs mer
Invitrogen™ X-Gal
Produktkod. 11538746
Kvantitet:
100 mg
1 g
Produkttyp:
X-Gal substrat
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11538746
Brand: Invitrogen™ 15520034
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
X-Gal (5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-galaktosid) är ett histokemiskt substrat förβ -galaktosidas. Detta substrat ger en blå fällning vid hydrolys, vilket gör den lämplig för användning i immunoblotting eller immuncytokemiska analyser.
X-Gal (5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-galaktosid) är ett histokemiskt substrat förβ -galaktosidas. Detta substrat ger en blå fällning vid hydrolys, vilket gör den lämplig för användning i immunoblotting eller immuncytokemiska analyser. Bakterier som innehåller aktivaβ -galaktosidas producerar blå kolonier när de odlas på plattor som innehåller X-Gal. X-Gal levereras som vita kristaller och är löslig i dimetylformamid.
Primära applikationer
  • Blå-vit —screening detekterar funktionellβ -galaktosidas (reportergenuttryck)
  • Histokemisk detektion avβ -galaktosidasaktivitet i fixerade vävnader
  • X-gal överlagringsanalys
Hitta det medieformat som passar dina behov
Vi erbjuder många färdiga att använda mediaformuleringar, såsom LB Broth (10855001), Terrific Broth (A1374301) eller SOC återvinningsmedium (15544034).
Vi erbjuder även IPTG (15529019) för blå-vit screening.
Utforska andra medieformat för bakterietillväxt.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-galaktosid
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Beskrivning X-Gal, cellpermeant
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Immunocytokemiska analyser
Produkttyp X-Gal substrat
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is