Läs mer
Invitrogen™ Jästradering Heterozygot väsentligt, komplett
Produktkod. 10277124
Change view
Kvantitet:
16 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10277124 16 tallrikar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10277124 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 95401.H5R3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Jästraderingsbibliotek skapat av ett samarbete mellan åtta nordamerikanska och åtta europeiska laboratorier som består av Saccharomyces Genome Deletion Project
Varje jästdeletionsklon tillhandahålls som en stickkultur i jästpeptondextros (YPD)-agar innehållande Geneticin™ (G418).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Jästradering Heterozygot väsentligt, komplett
Bibliotek Jästraderingsbibliotek skapat av ett samarbete mellan 8 nordamerikanska och 8 europeiska laboratorier som består av Saccharomyces Genome Deletion Project
Typ av kultur Stickkultur i jäst peptondextros (YPD) agar innehållande Geneticin™ (G418)
Formatera Komplett set
Kvantitet 16 tallrikar