Läs mer
Invitrogen™ Jästborttagningsmatta, komplett set
Produktkod. 10175114
Change view
Kvantitet:
53 Tallrikar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10175114 53 Tallrikar Varje
1 options
Produktkod. 10175114 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 95401.H2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Jästraderingsbibliotek skapat av ett samarbete mellan åtta nordamerikanska och åtta europeiska laboratorier som består av Saccharomyces Genome Deletion Project
Varje jästdeletionsklon tillhandahålls som en stickkultur i jästpeptondextros (YPD)-agar innehållande Geneticin™ (G418).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Jästborttagningsmatta
Bibliotek Jästraderingsbibliotek skapat av ett samarbete mellan 8 nordamerikanska och 8 europeiska laboratorier som består av Saccharomyces Genome Deletion Project
Typ av kultur Stickkultur i jäst peptondextros (YPD) agar innehållande Geneticin™ (G418)
Formatera Komplett set
Kvantitet 53 Tallrikar