Läs mer
Invitrogen™ Jästborttagningsmattaα , Komplett set
Produktkod. 10682564
Change view
Kvantitet:
53 Tallrikar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10682564 53 Tallrikar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10682564 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 95401.H3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Jästraderingsbibliotek skapat av ett samarbete mellan åtta nordamerikanska och åtta europeiska laboratorier som består av Saccharomyces Genome Deletion Project
Varje jästdeletionsklon tillhandahålls som en stickkultur i jästpeptondextros (YPD)-agar innehållande Geneticin™ (G418).
Order Info
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Jästborttagningsmatta
Bibliotek Jästraderingsbibliotek skapat av ett samarbete mellan 8 nordamerikanska och 8 europeiska laboratorier som består av Saccharomyces Genome Deletion Project
Typ av kultur Stickkultur i jäst peptondextros (YPD) agar innehållande Geneticin™ (G418)
Formatera Komplett set
Kvantitet 53 Tallrikar