Läs mer
Invitrogen™ Jäst Homozygot Diploid platta
Produktkod. 10747245
Change view
Formatera:
Individuella tallrikar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
10747245 Individuella tallrikar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10747245 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 95401.H1P
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Jästraderingsbibliotek skapat av ett samarbete mellan åtta nordamerikanska och åtta europeiska laboratorier som består av Saccharomyces Genome Deletion Project
Varje jästdeletionsklon tillhandahålls som en stickkultur i jästpeptondextros (YPD)-agar innehållande Geneticin™ (G418).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Jäst Homozygot Diploid platta
Bibliotek Jästraderingsbibliotek skapat av samarbete mellan 8 nordamerikanska och 8 europeiska laboratorier som komponerar Saccharomyces Genome Deletion Project
Typ av kultur Stickkultur i jäst peptondextros (YPD) agar innehållande Geneticin™ (G418)
Formatera Individuella tallrikar