Läs mer
Invitrogen™ Jästkvävebas
Beskrivning
Innehåller
Varje påse innehåller reagenser för att förbereda 500mL 10X YNB för Pichia media eller 1000mL 10X YNB för S. cerevisiae media.
- YNB innehåller ammoniumsulfat men innehåller inga aminosyror
- Autoklaveringsbar
Kloning, Transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje flaska innehåller 500 g reagens. Använd 67 g för att förbereda 500 mL 10X YNB för Pichia media eller 1 000 mL 10X YNB för S. cerevisiae media. Förvara i rumstemperatur. Garanterat hållbar i 12 månader vid korrekt förvaring. |
| Form | Pulver |
| Medietyp | YNB |
| Beredningsmetod | Autoklavera |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Målorganismklass | P. pastoris, S. cerevisiae |
| Slutlig produkttyp | Flytande medium |
| Material | Pulverreagenser |
| Förpackningstyp | 500 g/flaska |
| Kvantitet | 500 g |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?