Läs mer
Invitrogen™ Jästkvävebas
Produktkod. 10582893
Change view
Kvantitet:
1 påse
Produktkod. Kvantitet
10582893 1 påse
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10582893 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q30007
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Varje påse innehåller reagenser för att förbereda 500mL 10X YNB för Pichia media eller 1000mL 10X YNB för S. cerevisiae media.
Basmedium för beredning av minimalt och syntetiskt definierat jästmedium
  • Innehåller ammoniumsulfat men innehåller inga aminosyror
  • Pulver
Kloning, Transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje påse innehåller 67 g reagens för att förbereda 500 mL 10X YNB för Pichia media eller 1 000 mL 10X YNB för S. cerevisiae media.
Förvaras vid rumstemperatur. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologimedia
Målorganismklass P. pastoris, S. cerevisiae
Kvantitet 1 påse