Läs mer
Invitrogen™ Jäst tRNA
Produktkod. 11508736
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11508736 25 mg 25mg
11518736 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11508736 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15401011
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Levereras i lyofiliserad form
Jäst-tRNA är lämpligt för användning som bärare i nukleinsyrarening och utfällningsförfaranden.
Array CGH, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, mikroarrayanalys
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Jäst tRNA
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Reagenstyp Jäst tRNA
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
För användning med (applikation) Bärare för nukleinsyrautfällning
Kvantitet 25 mg
Form Lyofiliserat pulver