Läs mer
Invitrogen™ Zero Blunt™ PCR Cloning Kit
Produktkod. 10216382
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10216382 20 reaktioner 1 uppsättning
10565183 40 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10216382 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K270020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5910.00 SEK
    5555.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 354.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Zero Blunt™ PCR cloning kits contains: linearized pCR™-Blunt vector, ExpressLink™ T4 DNA ligase , 5X ExpressLink™ T4 DNA ligase buffer, control template, dNTPs, sterile water, and M13 forward and reverse primers. Competent cell kits contain One Shot™ chemically competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
Erbjuder en enkel metod för hög effektivitet (> 80 %) kloning av trubbiga PCR-produkter amplifierade med korrekturläsande, termostabila DNA-polymeraser
De Zero Blunt™ PCR Cloning Kit använder den multifunktionella kloningsvektorn pCR™ -Trubbig och ExpressLink™ T4 DNA-ligas för att generera en ligeringsprodukt i ett fem minuters ligeringssteg vid rumstemperatur.
pCR™ -Blunt vektor ger:
  • EcoRI -ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället för excision av inlägg
  • T7-promotor/primerställe för in vitro RNA-transkription och sekvensering
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering eller PCR-screening
Hur Zero Blunt PCR-kloning fungerar
Zero Blunt PCR Cloning Kit är utformat för att klona trubbiga PCR-fragment (eller något trubbigt DNA-fragment) med en låg bakgrund av icke-rekombinanter. pCR-Blunt-vektorn innehåller den dödliga E. coliccd B-genen fusionerad till C-terminalen av Lac Z (Bernardα et al., 1994). Ligering av ett trubbigt PCR-fragment avbryter uttrycket av lacZ - αccdB -genfusionen, vilket tillåter tillväxt av endast positiva rekombinanter vid transformation. Celler som innehåller icke-rekombinant vektor dödas när transformationsblandningen stryks ut.
Kitkonfigurationer
De Zero Blunt PCR Cloning Kit erbjuds i en mängd olika konfigurationer: med One Shot™ TOPO10 Kemiskt kompetent E. coli (K2700-20 och K2700-40) och utan kompetenta celler (K2750-20 och K2750-40) i 20- och 40-reaktionssatsstorlekar.
  • Snabb& bekvämt : 5 minuters ligering i rumstemperatur
  • Effektiv : ccd B-gen för positiv selektion resulterar i> 80% kloner med korrekt infogning
  • Flexibel : val av kanamycin eller Zeocin™ resistens för flexibelt val av antibiotika
Kloning, PCR Kloning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10
Kloningsmetod Trubbig PCR
Innehåll och lagring Zero Blunt™ PCR-kloningskit innehåller linjäriserad pCR™ - Trubbig vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligas, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligasbuffert, kontrollmall, dNTP, sterilt vatten och M13 framåt- och bakåtprimrar. Kompetenta cellkit innehåller ett Shot™ kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en superspolad kontrollplasmid.
Förvara den ena Shot™E. coli vid -80 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
Produktlinje Zero Blunt
Produkttyp PCR Cloning Kit
Promotor T7
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor Trubbiga DNA-kloningsvektorer