Läs mer
Invitrogen™ Zero Blunt™ PCR Cloning Kit
Beskrivning
Innehåller
Zero Blunt™ PCR cloning kits contains: linearized pCR™-Blunt vector, ExpressLink™ T4 DNA ligase , 5X ExpressLink™ T4 DNA ligase buffer, control template, dNTPs, sterile water, and M13 forward and reverse primers. Competent cell kits contain One Shot™ chemically competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
De Zero Blunt™ PCR Cloning Kit använder den multifunktionella kloningsvektorn pCR™ -Trubbig och ExpressLink™ T4 DNA-ligas för att generera en ligeringsprodukt i ett fem minuters ligeringssteg vid rumstemperatur.
pCR™ -Blunt vektor ger:
- EcoRI -ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället för excision av inlägg
- T7-promotor/primerställe för in vitro RNA-transkription och sekvensering
- M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering eller PCR-screening
Zero Blunt PCR Cloning Kit är utformat för att klona trubbiga PCR-fragment (eller något trubbigt DNA-fragment) med en låg bakgrund av icke-rekombinanter. pCR-Blunt-vektorn innehåller den dödliga E. coliccd B-genen fusionerad till C-terminalen av Lac Z (Bernardα et al., 1994). Ligering av ett trubbigt PCR-fragment avbryter uttrycket av lacZ - αccdB -genfusionen, vilket tillåter tillväxt av endast positiva rekombinanter vid transformation. Celler som innehåller icke-rekombinant vektor dödas när transformationsblandningen stryks ut.
Kitkonfigurationer
De Zero Blunt PCR Cloning Kit erbjuds i en mängd olika konfigurationer: med One Shot™ TOPO10 Kemiskt kompetent E. coli (K2700-20 och K2700-40) och utan kompetenta celler (K2750-20 och K2750-40) i 20- och 40-reaktionssatsstorlekar.
- Snabb& bekvämt : 5 minuters ligering i rumstemperatur
- Effektiv : ccd B-gen för positiv selektion resulterar i> 80% kloner med korrekt infogning
- Flexibel : val av kanamycin eller Zeocin™ resistens för flexibelt val av antibiotika
Kloning, PCR Kloning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterie- eller jäststam | TOP10 |
| Kloningsmetod | Trubbig PCR |
| Innehåll och lagring | Zero Blunt™ PCR-kloningskit innehåller linjäriserad pCR™ - Trubbig vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligas, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligasbuffert, kontrollmall, dNTP, sterilt vatten och M13 framåt- och bakåtprimrar. Kompetenta cellkit innehåller ett Shot™ kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en superspolad kontrollplasmid. Förvara den ena Shot™E. coli vid -80 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Formatera | Sats |
| Produktlinje | Zero Blunt |
| Produkttyp | PCR Cloning Kit |
| Promotor | T7 |
| Kvantitet | 40 reaktioner |
| Vektor | Trubbiga DNA-kloningsvektorer |