Läs mer
Invitrogen™ Zero Blunt™ PCR Cloning Kit, utan kompetenta celler
Produktkod. 10453792
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10453792 20 reaktioner Varje
10072532 40 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10453792 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K275020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3405.00 SEK
    3064.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 340.35 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Zero Blunt™ PCR cloning kits contains: linearized pCR™-Blunt vector, ExpressLink™ T4 DNA ligase , 5X ExpressLink™ T4 DNA ligase buffer, control template, dNTPs, sterile water, and M13 forward and reverse primers. Competent cell kits contain One Shot™ chemically competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
Erbjuder en enkel metod för hög effektivitet (> 80 %) kloning av trubbiga PCR-produkter amplifierade med korrekturläsande, termostabila DNA-polymeraser
De Zero Blunt™ PCR Cloning Kit använder den multifunktionella kloningsvektorn pCR™ -Trubbig och ExpressLink™ T4 DNA-ligas för att generera en ligeringsprodukt i ett fem minuters ligeringssteg vid rumstemperatur.
pCR-Blunt-vektorn ger:
  • EcoRI -ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället för excision av inlägg
  • T7-promotor/primerställe för in vitro RNA-transkription och sekvensering
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering eller PCR-screening
Hur Zero Blunt PCR-kloning fungerar
De Zero Blunt PCR Cloning Kit är utformat för att klona trubbiga PCR-fragment (eller något trubbigt DNA-fragment) med en låg bakgrund av icke-rekombinanter. pCR-Blunt-vektorn innehåller den dödliga E. coliccd B-genen fusionerad till C-terminalen av Lac Z (Bernardα et al., 1994). Ligering av ett trubbigt PCR-fragment avbryter uttrycket av lacZ - αccdB -genfusionen, vilket tillåter tillväxt av endast positiva rekombinanter vid transformation. Celler som innehåller icke-rekombinant vektor dödas när transformationsblandningen stryks ut.
Kitkonfigurationer
De Zero Blunt PCR Cloning Kit erbjuds i en mängd olika konfigurationer: med One Shot™ TOPO10 Kemiskt kompetent E. coli (K2700-20 och K2700-40) och utan kompetenta celler (K2750-20 och K2750-40) i 20- och 40-reaktionssatsstorlekar.
  • Snabbt och bekvämt : 5 minuters ligering i rumstemperatur
  • Effektiv : ccd B-gen för positiv selektion resulterar i> 80% kloner med korrekt infogning
  • Flexibel : val av kanamycin eller Zeocin™ resistens för flexibelt val av antibiotika
Kloning, PCR Kloning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam Ingår ej
Kloningsmetod Trubbig PCR
Innehåll och lagring Zero Blunt™ PCR-kloningskit innehåller linjäriserad pCR™ - Trubbig vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligas, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligasbuffert, kontrollmall, dNTP, sterilt vatten och M13 framåt- och bakåtprimrar.
Förvara alla komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
Produktlinje TOPO, Zero Blunt
Produkttyp PCR Cloning Kit
Promotor T7
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor Trubbiga DNA-kloningsvektorer