Läs mer
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, med en Shot™ MAX Efficiency DH5α -T1 RE. coli
Beskrivning
Innehåller
Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Satsen inkluderar linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad pCR™ -Trubbig II-TOPO Vektor för 5-minuters bänkligationer utan ligas.
Vald Zero Blunt TOPO PCR Cloning Kits finns tillgängliga i combo kits kombinerade med en PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (50 preps) för snabb plasmidrening av dina TOPO-klonade inserts för nedströmsanalys.
- ccdB -genen för positiv selektion
- EcoRI -ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället för enkel excision av inlägg
- Kanamycin och Zeocin™ resistensgener för ditt val av selektion i E. coli
- SP6-promotor/primerställe för in vitro RNA-transkription och sekvensering
- M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering eller PCR-screening
Användningsområden:
Kloning, PCR Kloning
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterie- eller jäststam | DH5α |
| Kloningsmetod | Trubbig TOPO™ |
| Innehåll och lagring | Ruta 1: • Linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad ™pCR trubbig II-TOPO™ vektor • Saltlösning • dNTP:er • Kontrollmall • M13 framåt och bakåt primers • Sterilt vatten Förvaras vid -5 till -30 °C. Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. Ruta 2: • En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrollplasmid Lagras vid -68 till -85 °C. |
| Formatera | Sats |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttyp | PCR Cloning Kit |
| Promotor | SP6 |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Vektor | Trubbiga DNA-kloningsvektorer |