Läs mer
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, med en Shot™ TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli -celler
Produktkod. 15375533
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15375533 10 reaktioner 10 reaktioner
10256812 25 reaktioner Varje
10584033 50 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15375533 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K2800J10
Tidsbegränsade erbjudanden på utvalda basprodukter inom molekylärbiologi
Använd kampanjkoden 27945
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Ger en mycket effektiv, 5-minuters, ettstegs kloningsstrategi ( TOPO Kloning ) för direkt insättning av PCR-produkter med trubbiga ändar amplifierade med korrekturläsning av termostabila polymeraser i en plasmidvektor
  • Varje kit har Zero Blunt™ TOPO™ vektor som innehåller ccdB-genen för positiv selektion, som endast tillåter tillväxt av plasmidvektorer med rekombinanter
  • Finns med en mängd olika kompetenta celler, eller utan kompetenta celler
  • Gå snabbt —och enkelt från PCR till kloner i bara 3 steg, inklusive en 5-minuters kloningsreaktion
  • Effektivt —få upp till 95% kloner med korrekt infogning
  • Beprövad —möjliggör pålitlig prestanda i över ett decennium med över 20 000 citeringar
  • Enkel— inget ligas, post-PCR förfaranden eller PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser som krävs
  • Noggrann —för användning med high fidelity DNA-polymeraser, inget behov av A-överhäng på PCR-produkt
  • PCR ™Blunt II-TOPO™ vektor är designad för kloning av trubbiga PCR-produkter genererade av termostabila korrekturläsande polymeraser som t.ex. Platinum™ Pfx DNA-polymeras.
  • Tillåter direkt selektion av rekombinanter via störning av den dödliga E. coli -genen ccdB. Vektorn innehåller ccdB-genen fuserad till C-terminalen av LacZα fragment. Ligering av en trubbig PCR-produkt stör uttrycket av LacZα -ccdB-genfusion, som tillåter tillväxt av endast positiva rekombinanter vid transformation. Celler som innehåller icke-rekombinant vektor dödas vid utstrykning. Därför krävs ingen blå/vit screening.
  • Använder TOPO™ kloningsteknologi, det finns inget behov av PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpreparering eller andra tidsintensiva DNA-manipulationssteg. Lägg bara till din PCR-reaktion direkt till den medföljande topoisomerasladdade vektorn, inkubera 5 minuter och transformera E. coli -kompetenta celler.
  • Zero Blunt™ TOPO™ PCR-kloningskit för direkt införande av trubbiga PCR-produkter i en plasmidvektor kan köpas med en mängd olika kompetenta celler som ger olika fördelar
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10
Antibiotikaresistens bakterie Kanamycin (KanR), Zeocin™ (ZeoR)
Celltyp Kemiskt kompetent
Kloningsmetod Trubbig TOPO™
Innehåll och lagring Ruta 1:
• Linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad ™pCR trubbig II-TOPO™ vektor
• Saltlösning
• dNTP:er
• Kontrollmall
• M13 framåt och bakåt primers
• Sterilt vatten
Förvaras vid -5 till -30 °C.
Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Ruta 2:
• En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrollplasmid
Lagras vid -68 till -85 °C.
Formatera Sats
Produktlinje TOPO
Produkttyp PCR Cloning Kit
Promotor SP6
Kvantitet 10 reaktioner
Vektor TOPO Kloning vektorer