Läs mer
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, med pCR™ -Trubbig II-TOPO™ Vektor, en Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli , och PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Descripción
Includes
Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Satsen inkluderar linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad pCR™ -Trubbig II-TOPO™ Vektor för 5-minuters bänkligationer utan ligas.
- ccdB -genen för positiv selektion
- EcoRI -ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället för enkel excision av inlägg
- Kanamycin och Zeocin resistensgener för ditt val av selektion i E. coli
- SP6-promotor/primerställe för in vitro RNA-transkription och sekvensering
- M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering eller PCR-screening
- Vald Zero Blunt TOPO PCR Cloning Kits finns tillgängliga i combo kits kombinerade med en PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (50 preps) för snabb plasmidrening av dina TOPO-klonade inlägg för nedströmsanalys
Kloning, PCR Kloning
Información de órdenes
Leveransvillkor: Torr is
Especificaciones
Especificaciones
| Bakterie- eller jäststam | TOP10 |
| Celltyp | Kemiskt kompetent |
| Kloningsmetod | Trubbig TOPO™ |
| Innehåll och lagring | Ruta 1: • Linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad ™pCR trubbig II-TOPO™ vektor • Saltlösning • dNTP:er • Kontrollmall • M13 framåt och bakåt primers • Sterilt vatten Förvaras vid -5 till -30 °C. Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. Ruta 2: • En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrollplasmid Lagras vid -68 till -85 °C. |
| Formatera | Sats |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttyp | PCR Cloning Kit |
| Promotor | SP6 |
| Kvantitet | 25 reaktioner |
| Vektor | Trubbiga DNA-kloningsvektorer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.