Läs mer
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit för sekvensering, med en Shot™ TOP10 Electrocomp™E. coli
Beskrivning
Innehåller
Box 1: Topoisomerase I-activated pCR™4Blunt-TOPO™ vector, Salt solution, dNTPs, Control template, T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers, Control PCR primers, Sterile water. Box 2: One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli, S.O.C. medium, Supercoiled pUC19 control plasmid.
Kitet innehåller allt som behövs för att klona och välja rekombinanta vektorer som innehåller ditt valda PCR-fragment. Vi har tagit bort mycket av det multipla kloningsstället från pCR4Blunt-TOPO-vektorn för att förkorta avståndet mellan sekvenseringsprimerställen och insättningsstället till så lite som 33 bp. Detta innebär att sekvenseringsreaktioner ger mindre vektorsekvens och mer infogningssekvens. pCR4Blunt TOPO vektorn har platser för fyra vanliga sekvenseringsprimrar: M13 framåt, M13 bakåt, T7 och T3 . Satsen innehåller en alikvot av varje.
pCR4Blunt-TOPO klonselektion och manipulation
PCR4Blunt-TOPO-vektorn innehåller både ampicillin- och kanamycinresistensmarkörer och en LacZα -ccdB genfusion för positiv selektion och blå/vit screening. Vektorns minimerade multipla kloningsställe inkluderar fortfarande flankerande EcoRI-ställen för förenklad excision av klonade PCR-produkter och ett unikt Sse8387I-ställe för generering av kapslade deletioner före sekvensering. T7 och T3 promotorer är också närvarande för in vitro-transkription.
Förenklad TOPO-baserad kloning
TOPO kloningsteknologi det finns inget behov av PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpreparering eller andra tidsintensiva DNA-manipulationssteg. Lägg bara till din PCR-reaktion direkt till den medföljande topoisomerasladdade vektorn, inkubera 5 minuter och transformera de medföljande E. coli- kompetenta cellerna.
Effektiv kloning
Med upp till 95 % av klonerna som bär det önskade inlägget kan du screena färre kloner för att spara tid och pengar. pCR4Blunt-TOPO-vektorn som används i detta kit kommer utan överhäng för effektiv ligering av PCR-produkter skapade genom korrekturläsning av termostabila polymeraser som lämnar PCR-produkter med trubbiga ändar.
Standarden inom kloning
När det gäller kloning, TOPO kloningsteknik har varit en pålitlig partner för tusentals forskare i över tio år. Snabb, enkel att använda och effektiv, TOPO kloning har tillämpats på många olika vektorer för ett brett spektrum av tillämpningar.
Zero Blunt TOPO PCR Cloning Kits för Sequencing Kit Options
The Zero Blunt TOPO PCR Cloning Kit for Sequencing kan köpas med en mängd olika kompetenta celler som ger olika fördelar beroende på dina behov:
- Allmän kloning: TOP10 (Kat. nr. K2875-J10, K2875-20, K2875-40)
- Högeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ Celler (kat.nr. K2880-20, K2880-40)
- Allmän kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R (kat. nr. K2895-20)
- Snabb tillväxt: Mach1™ -T1R kemiskt kompetent E. Coli (kat. nr. K2835-20)
- Få mer sekvens: Tillåter mer infogningssekvens och mindre vektorsekvens vid användning av standardsekvenseringsprimrar
- Snabbt och enkelt: Gå från PCR-till-kloner i bara tre steg och på så lite som 5 minuters praktisk tid
- Effektiv: Uppnå upp till 95 % kloner med korrekt infogning
- Beprövad: Pålitlig prestanda i över ett decennium med över 4000 citeringar
- VEKTOR: pCR4Blunt-TOPO Vektor: Optimerad kloningsvektor för förbättrade sekvenseringsresultat
- KLONINGSMETOD: TOPO Kloning: Topoisomeras I-baserad 5 minuters ligering av korrekturläsningspolymerasförstärkta PCR-produkter med trubbiga ändar till vektorn
- KOMPETENTA CELLER: Olika alternativ: Välj från kit med antingen allmänna, högeffektiva, bakteriofag T1-resistenta eller snabbväxande kompetenta celler
- pCR4Blunt-TOPO-vektor: Optimerad för sekvensering
Kromatinbiologi, kromatinimmunutfällning (ChIP), kloning, metyleringsanalys, PCR-kloning, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, sekvensering av bisulfitbehandlat DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterie- eller jäststam | TOP10 |
| Kloningsmetod | Trubbig TOPO™ |
| Innehåll och lagring | Ruta 1: • Topoisomeras I-aktiverad pCR™4Blunt-TOPO™ vektor • Saltlösning • dNTP:er • Kontrollmall • T3 , T7, M13 framåtriktade och M13 bakåtprimrar • Kontroll PCR-primrar • Sterilt vatten Förvaras vid -5 till -30 °C. Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. Ruta 2: • En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrollplasmid Lagras vid -68 till -85 °C. |
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | Kromatinbiologi |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttyp | PCR Cloning Kit |
| Promotor | T7, T3 |
| Kvantitet | 50 reaktioner |
| Vektor | Trubbiga DNA-kloningsvektorer |