Läs mer
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO PCR Cloning Kit för subkloning
Beskrivning
Innehåller
Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
- Unik teknik för att minimera bakgrunden
- Skaffa din klon: 95 % effektivitet
- Flera primerställen (T7, T3 , M13F, M13R) gör sekvensanalys eller PCR enkelt och bekvämt
- Kanamycin och Zeocin resistensgener för ditt val av urval
- Praktiska, validerade restriktionsställen i MCS för ytterligare subkloning
- Inkluderar MachI™ T1R kompetenta celler för snabb miniprep och förkortar kloningstiden
Kromatinbiologi, kromatinimmunutfällning (ChIP), kloning, metyleringsanalys, PCR-kloning, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, sekvensering av bisulfitbehandlat DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterie- eller jäststam | Mach1™ |
| Kloningsmetod | Trubbig TOPO™ |
| Innehåll och lagring | Ruta 1: • Linjäriserad och topoisomeras I-aktiverad ™pCR trubbig II-TOPO™ vektor • Saltlösning • dNTP:er • Kontrollmall • M13 framåt och bakåt primers • Sterilt vatten Förvaras vid -5 till -30 °C. Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. Ruta 2: • En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrollplasmid Lagras vid -68 till -85 °C. |
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | Kromatinbiologi |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttyp | PCR Cloning Kit |
| Kvantitet | 25 reaktioner |
| Vektor | Trubbiga DNA-kloningsvektorer |