Läs mer
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagens
Produktkod. 15331018
Antal reaktioner:
10
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15331018
Brand: Invitrogen™ IVF3001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En lipidnanopartikel utan djurursprung designad för hög effektivitet in vivo leverans av siRNA och miRNA till musleverceller efter svansveninjektion
Använder Invivofectamine™ 3.0 Reagens
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0-reagens är idealiskt för in vivo -leverans av siRNA- och miRNA-duplex. Invivofectamine™ 3.0/RNA-komplex levereras med en lågvolymsmetod med lågt tryck utan toxicitet och ingen stressrespons hos djuret. Invivofectamine™ 3.0 kan också kombineras med BLOCK-iT™ fluorescerande kontroller för att spåra biodistributionen av siRNA eller miRNA.
Endast för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Celltyp Hepatocyter
Provtyp Syntetisk siRNA, siRNA [small interfering RNA], miRNA [mikroRNA], RNAi
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion, Lipidnanopartiklar, LNP
Art Små djurmodeller
För användning med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 10
Produktlinje Invivofectamine
Produkttyp Reagens
Kvantitet 10 reaktioner
RNAi typ siRNA, miRNA
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Torr is