Läs mer
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagens
Produktkod. p-6960076
Change view
Antal reaktioner:
10
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15331018 10 Varje
15421144 50 reaktioner 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15331018 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IVF3001
En lipidnanopartikel utan djurursprung designad för hög effektivitet in vivo leverans av siRNA och miRNA till musleverceller efter svansveninjektion
Använder Invivofectamine™ 3.0 Reagens
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0-reagens är idealiskt för in vivo -leverans av siRNA- och miRNA-duplex. Invivofectamine™ 3.0/RNA-komplex levereras med en lågvolymsmetod med lågt tryck utan toxicitet och ingen stressrespons hos djuret. Invivofectamine™ 3.0 kan också kombineras med BLOCK-iT™ fluorescerande kontroller för att spåra biodistributionen av siRNA eller miRNA.
Endast för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Celltyp Hepatocyter
Provtyp Syntetisk siRNA, siRNA [small interfering RNA], miRNA [mikroRNA], RNAi
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion, Lipidnanopartiklar, LNP
Art Små djurmodeller
För användning med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 10
Produktlinje Invivofectamine
Produkttyp Reagens
Kvantitet 10 reaktioner
RNAi typ siRNA, miRNA
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Torr is