missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Involucrin Antibody (rIVRN/9323), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24321AF405
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Involucrin Monoclonal antibody specifically detects Involucrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Involucrin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| involucrin | |
| Recombinant human full-length Involucrin protein (IVRN) | |
| 0.1 mL | |
| Extracellular Matrix | |
| 3713 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rIVRN/9323 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering