Läs mer
Iobitridol (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Iobitridol |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28I3N3O9/c1-25(3-10(31)7-29)19(34)12-14(21)13(20(35)26(2)4-11(32)8-30)16(23)17(15(12)22)24-18(33)9(5-27)6-28/h9-11,27-32H,3-8H2,1-2H3,(H,24,33) |
| Formel vikt | 834.896 |