Läs mer
Iodic acid, ≥99.5% (RT), Solstice
Produktkod. 15685870 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15685870 25 g Glass bottle 25g
15675870 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15685870 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 5806025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7782-68-5
Molekylformel ILiO3
Molekylvikt (g/mol) 181.84
MDL-nummer MFCD00011348
InChI-nyckel FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC-namn lithium(1+) iodate
LEDER [Li+].[O-][I](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodic acid
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3085
Formel vikt 175.91g/mol
Procent renhet ≥99.5% (RT)