Läs mer
Jodsyra, 99,6 %, ACS-reagens
Produktkod. 10751452 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10751452 100 g Glasflaska 100g
10509413 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10751452 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423811000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181,84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-68-5
Molekylformel ILiO3
Molekylvikt (g/mol) 181.84
MDL-nummer MFCD00011348
InChI-nyckel FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC-namn litium(1+)jodat
LEDER [Li+].[O-][I](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodic acid
Namnnotering För analys ACS
Färg Vitt
Smältpunkt 110,0 °C
Densitet 4.6200g/mL, 4.62
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning 0,02% max.
Analysprocentintervall 99.6%
Linjär formel HIO3
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallint pulver
Merck Index 15, 5056
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2690 g/l (20 °C). Andra lösligheter: löslig i salpetersyra, löslig i utspädd alkohol, olöslig i absolut alkohol, eter och kloroform
Formel vikt 175.91
Procent renhet 99.6%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.