Läs mer
Jodsyra, 99 %
Produktkod. 11428990
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428990 50 g 50g
11438990 100 g 100g
11448990 250 g 250g
11418990 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11428990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11925.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181,84 g/mol
Jodsyra används i analytiska kemiska laboratorier för att standardisera lösningar av både svaga och starka baser med metylrött eller metylorange som indikator. Det fungerar som ett nyckelutgångsmaterial för att syntetisera natrium- eller kaliumjodat, vilket ökar jodhalten i salt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Jodsyra används i analytiska kemiska laboratorier för att standardisera lösningar av både svaga och starka baser med metylrött eller metylorange som indikator. Det fungerar som ett nyckelutgångsmaterial för att syntetisera natrium- eller kaliumjodat, vilket ökar jodhalten i salt.
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med reduktionsmedel, alkoholer och organiska material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-68-5
Molekylformel ILiO3
Molekylvikt (g/mol) 181.84
MDL-nummer MFCD00011348
InChI-nyckel FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC-namn litium(1+)jodat
LEDER [Li+].[O-][I](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodic acid
Smältpunkt 110°C (decomposition)
Densitet 4.629
Odör Luktfri
Känslighet Ljuskänslig
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3085
Merck Index 14,5012
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 175.91
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.