Läs mer
Jodsyra, TRC
Produktkod. 30388936
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30388936 100 g
1 options
Produktkod. 30388936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI666725100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodic Acid
CAS 7782-68-5
Kvantitet 100 g
Molekylformel HIO3
Synonym Hydrogen Iodate, Hydrogen Iodate (HIO3)
InChI formel InChI=1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
LEDER OI(=O)=O
IUPAC-namn Jodsyra
Molekylvikt (g/mol) 175.91
Formel vikt 175.897