Läs mer
Iodide (from NaI) Standard: I- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Iodide (from NaI) Standard: I- @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodide |
| CAS | 20461-54-5 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Iodide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | I |
| Synonym | I− |
| InChI formel | InChI=1S/HI/h1H/p-1 |
| LEDER | [I-] |
| IUPAC-namn | iodide |
| Visa mer |