missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iodide (from NaI) Standard: I- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Iodide (from NaI) Standard: I- @ 10000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodide |
| CAS | 20461-54-5 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Iodide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | I |
| Synonym | I− |
| InChI formel | InChI=1S/HI/h1H/p-1 |
| LEDER | [I-] |
| IUPAC-namn | iodide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?