Läs mer
Jodidjodatkoncentrat, För 1L standardlösning, 1/128 M I2 (1/64N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15625210 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15625210 6 x 1 Ea. Paket med 6
15615210 1 Pc. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15625210 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 380646X1EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för 1L standardlösning, 1/128 M I2 (1/64N)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0 , 1310-58-3 , 7758-05-6 , 7732-18-5
Molekylformel IK
MDL-nummer MFCD00011355
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodide Iodate concentrate
Namnnotering For 1L standard solution, 1/128 M I2 (1/64N)
CAS Max % 1.2%, ≥95.0000%
CAS Min % ≥95.0000%
Fysisk form Koncentrera
Kvantitet 6 x 1 Ea.
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
IUPAC-namn kalium;jodat
Molekylvikt (g/mol) 214.00
Förpackning Ampull
Densitet 1.160 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodide Iodate concentrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide