Läs mer
Jodid-jodatlösning 0,0033 mol/L, Fisher Chemical™
Produktkod. 12983544 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12983544 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12983544 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 231 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodide-Iodate
Förpackning Flaska
Koncentration 0.00333 M
Kvantitet 1000 mL