Läs mer
Iodide Iodate solution, Honeywell™
Produktkod. 15694770 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15694770 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15694770 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 350031L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Volumetric, 1/64 M I2 (1/32N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodide Iodate solution
CAS 153507-24-5
Kvantitet 1 L
MDL-nummer MFCD00011355
Beilstein 3587194