Läs mer
Jodid ISE standardlösning, Mettler Toledo™
Produktkod. 11977521
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11977521 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11977521 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51344776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 SEK
    1321.40 SEK / 500ml
    Save 143.60 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Beskrivning ISE standard I 1000 mg/L, 500 ml
Förpackning 500 mL
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL