Learn More
Jodidlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Iodide |
| Förpackning | Flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1 g/L |
| Typ | Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 250 mL |