Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0,01N standardiserad lösning
Produktkod. 11303767
Change view
Kvantitet:
1 l
4 l
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303767 4 l 4 L
11313767 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303767 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 035636.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Jod, 0,01N standardiserad lösning används för noggrann volymetrisk analys. Det används också som desinfektionsmedel och antibakteriellt medel i lösningar, tinkturer och salvor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Liquid
Molekylformel I2
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Färg Red to Brown
Löslighet Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
LEDER II
IUPAC-namn molecular iodine
Molekylvikt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
Kvantitet 4 l
ChEBI CHEBI:17606
Formel vikt 253.81
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Iodine: 0.13%; Potassium iodide: 2.5%; Water: 97.37%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.