Läs mer
Jod, 0,05 M/l lösning, Scharlab
Produktkod. 11394184
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394184 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11394184 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer YO00231000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i analytisk kemi som en titrering i volymetrisk analys.
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av en natriumtiosulfat-standardlösning, som också kontrollerades mot Scharlaus kaliumjodat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Molekylformel: I 2
  • Molmassa: 253,81 g/mol
  • CAS: 7553-56-2
  • EIN ECS nr.: 231-442-4
  • Faktor: 0,995 1,–005
Specifikationer
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Sammansättning 1mL = 0.0127g I2
Densitet 1.02g/cm3
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
LEDER II
IUPAC-namn dijod
Molekylvikt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formel vikt 253.81g/mol
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Kvantitet 1 L
Fysisk form Lösning