Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0,1N standardiserad lösning
Produktkod. 11373757
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373757 1 L 1 L
11383757 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373757 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 035634.K2
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253,81 g/mol
Jod, 0,1N standardiserad lösning används för noggrann volymetrisk analys. Det används också som desinfektionsmedel och antibakteriellt medel i lösningar, tinkturer och salvor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
LEDER II
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine
Fysisk form Vätska
Löslighet Blandbar med kloroform, koltetraklorid, koldisulfid, cyklohexan, metanol, etylacetat, toluen, bensen, n-hexan, butan-2-ol, bromoetan, n-heptan, glycerol och dietyleter
Typ Analytisk volymlösning
IUPAC-namn molekylärt jod
Kvantitet 1 L
Formel vikt 253.81
Kvalitet Standard
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Iodine: 1.3%, Potassium iodide: 2.5%, Water: 96.2%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.