Läs mer
Analytisk volumetrisk lösning Jod, 0,1N, 0,05M, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11516793 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11516793
Brand: Reagecon I2005F