Läs mer
Jod, 99,5+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10764454 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10764454 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10764454 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212490250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.72 SEK
    360.65 SEK / 25g
    Save 41.07 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 185,0 °C
Kemiskt namn eller material Iodine
Smältpunkt 113,0 °C
CAS 7553-56-2
Kvantitet 25 g
Molekylformel I2
Linjär formel I2
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,3 g/L (20 °C). Övriga lösligheter: löslig i vattenlösningar av jodvätesyra eller jodider, löslig i alkohol, koldisulfid, kloroform, eter, CCl4 och glycerol
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
LEDER II
IUPAC-namn molekylärt jod
Molekylvikt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formel vikt 253.81
Procent renhet 99,5 till 100,5 % (iodometri)
Kvalitet Analytisk
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.