Läs mer
Jod, 99,5+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10694912 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10694912 500 g 500g
10694722 100 g 100g
10500921 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10694912 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/0450/53
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
LEDER II
Specifikationer
Kokpunkt 185 °C
Smältpunkt 113 °C
Färg Grå
pH 5.1
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn dijod
Formel vikt 253,81 g/mol
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 0,41 hPa 25
Densitet Ångtäthet: 8,8
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.