Läs mer
Iodine, Reagent Grade, ≥99.8% (titration), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodine |
| Smältpunkt | 113.5°C |
| Färg | Black |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| Formel vikt | 253.81g/mol |
| Procent renhet | ≥99.8% (titration) |
| Odör | Characteristic |
| Visa mer |