Läs mer
Iodine, Reagent Grade, ≥99.8% (titration), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 184°C (literature) |
| Kemiskt namn eller material | Iodine |
| Smältpunkt | 113°C (literature) |
| Namnnotering | Reagent Grade, ≥99.8% (titration) |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Fe2(SO4)3 · xH2O |
| UN-nummer | UN3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| Formel vikt | 253.81 |
| Visa mer |