Läs mer
Jod, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15621780
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
5g
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15621780 100 g 100g
15661780 5 g 5g
15651780 500 g 500g
15631780 1 kg 1kg
15641780 2.5 kg 2.5kg
15671780 6 x 500 g Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15621780 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 207772100G
 Begränsad artikel
I lager
ACS-reagens, fast,≥ 99,8 %
Solstice ACS-lösningsmedel för allmänt laboratoriebruk är:
  • en prisvärd lösning för tillämpningar som preparativ skala HPLC, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar såsom rutinmässig isokratisk HPLC
  • Variationer och minskning av problem som kan spåras till lösningsmedelskontaminering
  • alla lösningsmedel testas för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
LEDER II
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Ångtryck 0,31 mmHg (25 °C), 1 mmHg (38,7 °C)
Densitet Ångtäthet: 9 (vs luft)
UN-nummer 3495
Beilstein 3587194
IUPAC-namn dijod
Formel vikt 253,81 g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H302+H312+H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.