Läs mer
Jod, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
5g
Paket med 6
Beskrivning
Honeywell ACS solvents for general laboratory use are:
- a value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested tmeet ACS general use specifications
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodine |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | 3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| IUPAC-namn | diiodine |
| Formel vikt | 253.81g/mol |
| Procent renhet | ≥99.8% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Ångtryck | 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Iodine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.