Beskrivning
Om oss
Företaget PENTA grundades 1990 under handelsnamnet Ing. Petr Švec - PENTA sro. Från första början har vi varit ett enbart tjeckiskt företag som leds av familjen Švec, inklusive företagets grundare Petr Švec.
Vi är specialiserade på tillverkning och distribution av rena, laboratorie-, läkemedels- och specialkemikalier, som vi marknadsför under varumärket Penta. Vi tillverkar och levererar ett brett utbud av organiska och oorganiska kemikalier, i stora volymer, med en kvalitet som sträcker sig från teknisk, till ren, till AG och ACS.
Hög kvalitet och flexibilitet
Tack vare den höga kvaliteten på våra produkter och vår förmåga att uppfylla specifika kundkrav rankas vi bland de ledande leverantörerna av kvalificerade kemikalier på hemmamarknaden, och på senare tid har vi även expanderat till den globala marknaden.
Vi tillverkar kemikalierna i vårt eget moderna komplex som uppfyller de strängaste kvalitets- och säkerhetskriterierna. Våra stora lageranläggningar, inklusive två automatiserade lager, gör det möjligt för oss att tillgodose kundens krav. Vi paketerar produkterna i enlighet med alla lagkrav och kan på begäran leverera dem till kunden med vår egen ADR-transport.
Miljöansvar
Vår prioritet är att leverera maximal kvalitet på kemikalier, tillförlitlighet och miljömedvetenhet. Våra ansträngningar bevisas av många utmärkelser och certifikat, inklusive ISO 9001, ISO 14001 och Responsible Care-certifikatet för ansvarsfullt företagande inom kemisk industri.
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Flakes or Powder |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.81 |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | Analytisk |
Säkerhet och hantering
- Iodine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- MIXTURE LIST-Contain: iodine
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.