Läs mer
Jodkoncentrat, 0,25 M, Honeywell™
Produktkod. 15615220 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Produktkod. Kvantitet
15615220 1 Pc.
1 options
Produktkod. 15615220 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 380841EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för 1L standardlösning, 0,25 M I2 (0,5 N)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine concentrate
CAS 7553-56-2
Kvantitet 1 Pc.
Molekylformel I2
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
LEDER II
IUPAC-namn molekylärt jod
Molekylvikt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formel vikt 253.81g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine concentrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine, Potassium iodide