Läs mer
Jodkoncentrat, för 1L standardlösning, 0,05 M I2 (0,1 N), Solstice
Produktkod. 15675200
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15675200 1 Pc. Varje
15685200 6 x 1 Ea. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15675200 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 380601EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 SEK
    190.55 SEK / Paket med 1
    Save 404.45 SEK
    67% Av
 Begränsad artikel
I lager
för 1L standardlösning, 0,05 M I2 (0,1 N)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0 , 7553-56-2 , 7732-18-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine concentrate
Kvantitet 1 Pc.
Molekylformel I2
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
LEDER II
IUPAC-namn dijod
Molekylvikt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formel vikt 253,81 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.05M
Förpackning Ampull
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine concentrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine