Läs mer
Jodkoncentrerad volumetrisk lösningsampull, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 Ampule
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Använd för att göra 1 L 0,05 M (0,1 N) jod
- Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
- Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
- Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
- Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
- När produkten är noggrant utspädd till en liter i en mätkolv, kan den sedan användas som en analytisk mätlösning, enligt en specifikation av± 0,2 %.
- Produkten måste spädas noggrant till en liter, i en mätkolv under kontrollerade temperaturförhållanden, för optimal prestanda.
- Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
- Kan användas för manuell titrering, eller automatisk titrering, för att bestämma ändpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Accuracy 0.2% |
| Förpackning | Ampull |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 0.05 M |
| Teknik | Titration |
| Kvantitet | 1 Ampule |