Läs mer
Jod, kristallint, 99,99+% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-6827141
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11320689
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000158.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
LEDER II
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine
Smältpunkt 183°C to 186° (sublimation)
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall ≥99.99% (metals basis)
IUPAC-namn dijod
Formel vikt 253.81
Procent renhet 99.9%
Densitet 4.93
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine, crystalline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.